Learn More
6-Bromochroman, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10041534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10396614 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041534 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32810DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 3875-78-3
Summenformel C9H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 213.074
MDL-Nummer MFCD10698725
InChI-Schlüssel KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
PubChem CID 10856814
IUPAC-Name 6-Brom-3,4-Dihydro-2H-Chromen
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromochroman
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 213.07
Reinheit (%) 97%