Learn More
6-Bromchromon-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484557 1 g 1 Gramm
15494557 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31905.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 51085-91-7 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51085-91-7
Summenformel C10H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 269.05
MDL-Nummer MFCD01548933
InChI-Schlüssel IJTWNMVKNJSGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromochromon-3-carboxylic acid
PubChem CID 2756898
IUPAC-Name 6-Brom-4-Oxochromen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Menge 1 g
Formelmasse 269.05
Reinheit (%) 97%