Learn More
6-Bromocumarin-3-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428286 5 g 5 Gramm
11438286 25 g 25 Gramm
11448286 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15354.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2199-87-3 | C10H5BrO4 | 269.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-87-3
Summenformel C10H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 269.05
MDL-Nummer MFCD00047640
InChI-Schlüssel XFQHPAXNKDYMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20alzr, maybridge1_000837, 6-bromo-3-carboxy-coumarin, 6-bromo-coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-bromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid,6-bromo-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-bromo-2-oxo
PubChem CID 694463
IUPAC-Name 6-Brom-2-oxochromen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 194°C to 196°C
Menge 5 g
Beilstein 13960
Formelmasse 269.05
Reinheit (%) 97%