Learn More
6-Bromhexansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromohexanoic Acid |
| CAS | 4224-70-8 |
| Summenformel | C6H11BrO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 6-Bromocaproic Acid, ω-Bromohexanoic αcid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCBr |
| IUPAC-Name | 6-Bromhexansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.05 |
| Formelmasse | 193.9942 |