Learn More
6-Bromhexanoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081193
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314649 5 g 5 Gramm
11468913 25 g 25 Gramm
11478913 100 g 100 Gramm
11488913 500 g 500 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11314649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11063.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22809-37-6 | C6H10BrClO | 213.499 g/mol
6-Bromohexanoyl chloride is used as intermediates, organic synthesis, chemical research, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromohexanoylchlorid wird für Zwischenprodukte, organische Synthese, chemische Forschung, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Feuchtigkeitsempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22809-37-6
Summenformel C6H10BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 213.499
MDL-Nummer MFCD00000761
InChI-Schlüssel HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
PubChem CID 89848
IUPAC-Name 6-Bromhexanoylchlorid
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanoyl chloride
Dichte 1.397
Siedepunkt 119°C to 120°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Strukturformel Br(CH2)5COCl
Brechungsindex 1.4875
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1749739
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 213.5
Reinheit (%) 97%