Learn More
6-Bromindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368646 1 g 1 Gramm
11378646 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17703.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52415-29-9 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52415-29-9
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00238550
InChI-Schlüssel MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
IUPAC-Name 6-Brom-1H-Indol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoindole
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Siedepunkt 70°C to 75°C (0.01 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 112711
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%