Learn More
6-(Brommethyl)-3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151302
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10151302 250 mg 250 Milligramm
10495882 1 g 1 Gramm
10193494 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10151302
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC00408CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 499770-96-6
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.10
MDL-Nummer MFCD05664399
InChI-Schlüssel QDRNTKFXSFDJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromomethyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-3,4-dihydro, 6-bromomethyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin
PubChem CID 2794992
IUPAC-Name 6-(Brommethyl)-3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin
SMILES BrCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Bromomethyl)-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 97%