Learn More
6-(Brommethyl)-3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 6-(Bromomethyl)-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 243.1 |
| Reinheit (%) | 97% |