Learn More
6-Bromoxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Bromooxindole derivative is used in the preparation of p38alpha inhibitors as potential anti- inflammatories. It is used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Bromooxindol-Derivat wird bei der Herstellung von p38alpha-Inhibitoren als potentielle Entzündungshemmer verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromooxindole |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 212.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.