Learn More
6-Bromopiperonal, 98 %
Artikelnummer. 11478117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478117 5 g 5 Gramm
11488117 25 g 25 Gramm
11498117 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17510.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229,03 g/mol
6-Bromopiperonal wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung des GPR30-selektiven Agonisten G-1 verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
6-Bromopiperonal wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung des GPR30-selektiven Agonisten G-1 verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol
Anmerkungen
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15930-53-7
Summenformel C8H5BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 229.03
MDL-Nummer MFCD00022952
InChI-Schlüssel CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
SMILES BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopiperonal
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol
IUPAC-Name 6-Brom-1,3-Benzodioxol-5-Carbaldehyd
Formelmasse 229.03
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke