Learn More
6-Brompurin, TRC
Artikelnummer. 30336978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336978 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6883051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopurine
CAS 767-69-1
Summenformel C5H3BrN4
Menge 1 g
Synonym 6-Bromo-1H-purine, 6-Bromo-9H-purine, 6-Bromopurine, NSC 45150
InChI-Formel InChI=1S/C5H3BrN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-Name 6-Brom-7H-purin
Molekulargewicht (g/mol) 199.01
Formelmasse 197.9541