Learn More
6-Brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile |
| Schmelzpunkt | 154°C to 156°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 223.03 |
| Reinheit (%) | 98% |