Learn More
6-Brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin-3-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468595 5 g 5 Gramm
15458595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33701.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352637-44-6
Summenformel C7H3BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 223.03
MDL-Nummer MFCD00461392
InChI-Schlüssel IDYCEZBYNPADDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-3-cyano-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile,6-bromo, 6-bromo-3-cyanopyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo, 3,5-dimethoxybenzyl 4-methoxybenzyl amine hydrobromide, 6-bromo-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile
PubChem CID 614285
IUPAC-Name 6-Brompyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-3-Carbonitril
SMILES BrC1=CN2N=CC(C#N)=C2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 223.03
Reinheit (%) 98%