Learn More
6-Brompyridin-2-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395639 5 g 5 Gramm
11385639 1 g 1 Gramm
11305649 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19518.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used in the study of a rhodium-catalyzed, reductive aldol coupling with divinyl ketones leading to syn ß-hydroxyenones. It is also used as a building block for Tris[(pyridyl)methyl]amine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromopyridin-2-Carbonsaldehyd wird bei der Untersuchung einer Rhodium-katalysierten, reduktiven Aldol-Kopplung mit Divinylketonen verwendet, die zu Syn ß-Hydroxyenonen führen. Es wird auch als Baustein für Tris[(pyridyll)methyl]aminische Liganden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34160-40-2
Summenformel C6H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 186.008
MDL-Nummer MFCD02683546
InChI-Schlüssel QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC-Name 6-Bromopyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Menge 5 g
Beilstein 1524300
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 97%