Learn More
6-Brompyridin-2-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
15464447 1 g 1 Gramm
15474447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15464447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31811.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25194-52-9 | C6H5BrN2O | 201.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25194-52-9
Summenformel C6H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
MDL-Nummer MFCD00234154
InChI-Schlüssel HWRUOHMDYQEWOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21961408
IUPAC-Name 6-Brompyridin-2-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyridine-2-carboxamide
Menge 1 g
Synonym 6-bromopicolinamide, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-pyridinecarboxamide, 2-pyridinecarboxamide, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-carbamoylpyridine, 2-pyridinecarboxamide,6-bromo, acmc-209gi0, tpc-i169, 6-bromanylpyridine-2-carboxamide
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.