Learn More
6-Brompyridin-3-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048011
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304526 250 mg 250 Milligramm
11384516 1 g 1 Gramm
11394516 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11304526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20085.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 223463-14-7 | C5H5BBrNO2 | 201.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 223463-14-7
Summenformel C5H5BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.81
MDL-Nummer MFCD03411558
InChI-Schlüssel BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopyridine-5-boronic acid, 6-bromopyridin-3-yl boronic acid, 6-bromopyridine-3-boronic acid, 2-bromo-5-pyridineboronic acid, 6-bromopyridin-3-lboronic acid, 2-bromo-5-pyridylboronic acid, 2-bromopyridyl-5-boronic acid, 6-bromo-3-pyridylboronic acid, 6-bromopyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-bromo-3-pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762706
IUPAC-Name (6-Brompyridin-3-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CN=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 9119918
Formelmasse 201.82
Reinheit (%) 95%