Learn More
6-Brompyridin-3-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30338095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338095 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6867635G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 149806-06-4
Summenformel C6 H4 Br N O
Menge 5 g
Synonym Nicotinic Acid Impurity 5
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
SMILES Brc1ccc(C=O)cn1
IUPAC-Name 6-Bromopyridin-3-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 186.01
Formelmasse 184.9476