Learn More
6-Bromchinazolin-2,4-(1-H-,3-H)-Dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490289 1 g 1 Gramm
15410299 250 mg 250 Milligramm
15400299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63547.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88145-89-5 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88145-89-5
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.044
MDL-Nummer MFCD00462868
InChI-Schlüssel JZDVFUAHGLJVQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6-bromo-2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-bromoquinazoline-2,4-dione, 6-bromoquinazoline-2,4-diol, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-bromo, 6-bromo-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, bromoquinazolinedione, pubchem20961, acmc-209qre
PubChem CID 617686
IUPAC-Name 6-Brom-1H-chinazolin-2,4-dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 241.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione