Learn More
6-Bromchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491258 5 g 5 Gramm
15401268 250 mg 250 Milligramm
15481258 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55111.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5332-25-2 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
6-Bromoquinoline is used as fine chemical and pharmaceutical intermediate, used as the coupling reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromochinolin wird als feinchemisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet, das als Kupplungsreagenz verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Acetonitril, Dichlormethan, Ethylacetat und THF.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-25-2
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.058
MDL-Nummer MFCD00024023
InChI-Schlüssel IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline
PubChem CID 79243
IUPAC-Name 6-Bromochinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinoline
Schmelzpunkt 24°C
Dichte 1.538
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.663
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,acetonitrile,dichloromethane,ethyl acetate and THF.
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%