Learn More
6-Bromthiochroman-4-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434617 1 g 1 Gramm
15444617 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31968.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13735-13-2 | C9H7BrOS | 243.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13735-13-2
Summenformel C9H7BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 243.118
MDL-Nummer MFCD05664869
InChI-Schlüssel SBNPYDJTVGRDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromothiochroman-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-bromo-thiochroman-4-one, 6-bromo-2h-1-benzothiopyran-4 3h-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran4-one, 2,3-dihydro-6-bromo-4h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 13953736
IUPAC-Name 6-Brom-2,3-Dihydrothiochromen-4-on
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromothiochroman-4-one
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Menge 1 g
Formelmasse 243.12
Reinheit (%) 95%