Learn More
6-Bromveratraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490124 25 g 25 Gramm
11480124 5 g 5 Gramm
11400134 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490124 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13591.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5392-10-9 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Bromoveratraldehyd wurde bei der Herstellung von Benzylchromenylaminen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-10-9
Summenformel C9H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.07
MDL-Nummer MFCD00003301
InChI-Schlüssel UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoveratraldehyde
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Menge 25 g
Beilstein 2052355
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
IUPAC-Name 2-Brom-4,5-Dimethoxybenzaldehyd
PubChem CID 79351
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 97%