Learn More
6-Carboxyfluorescein, TRC
Artikelnummer. 30361479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361479 100 mg 100 Milligramm
30352022 250 mg 250 Milligramm
30356738 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361479 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC178325100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3301-79-9
Summenformel C21 H12 O7
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-1-Oxospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Carboxyfluorescein
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Formelmasse 376.0583