Learn More
6-Chlor-1,3-benzoxazol-2(3H)-on, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10798722 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10798722 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 297260050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS 19932-84-4
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192.0°C to 193.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4ClNO2
MDL-Nummer MFCD00463914
Menge 5 g
Synonym 6-chloro-2-benzoxazolinone, 6-chlorobenzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-chloro, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-chlorobenzoxazolinone, 6-chloro-2-benzoxazolone, 6-chloro-1,3-benzoxazol-2-ol, 2-benzoxazolinone, 6-chloro, 6-chloro-2,3-dihydrobenzoxazol-2-one
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: ethanol,methanol,acetic acid,chcl3
InChI-Schlüssel MATCZHXABVLZIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
IUPAC-Name 6-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 169.56
PubChem CID 29858
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke