Learn More
6-Chloro-1,3-Dimethyluracil, TRC
Artikelnummer. 30366374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366374 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5960401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
CAS 6972-27-6
Summenformel C6H7ClN2O2
Menge 1 g
Synonym 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil, 4-Chloro-1,3-dimethyluracil, 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione, 6-Chloro-1,3-dimethyluracil, NSC 61919
InChI-Formel InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)Cl
IUPAC-Name 6-Chlor-1,3-Dimethylpyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 174.58
Formelmasse 174.0196