Learn More
6-Chlor-1-Hexin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400338 5 mL 5 Milliliter
15410338 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53476.AA
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10297-06-0 | C6H9Cl | 116.59 g/mol
6-Chloro-1-hexyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlor-1-Hexyn wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10297-06-0
Summenformel C6H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 116.59
MDL-Nummer MFCD00013697
InChI-Schlüssel ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
PubChem CID 272001
IUPAC-Name 6-Chlorhex-1-yn
SMILES ClCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1-hexyne
Dichte 0.962
Siedepunkt 83°C (95 mmHg)
Flammpunkt 37°C (99°F)
Strukturformel Cl(CH2)4C≡CH
Brechungsindex 1.451
Menge 5 mL
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 116.59
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-1-hexyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexyne