Learn More
6-Chlor-1-hydroxy-1H-benzotriazol, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15187422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15187422 5 g 5 Gramm
15107432 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15187422
Marke: Thermo Scientific Acros 448920050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26198-19-6
Summenformel C6H4ClN3O
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
InChI-Schlüssel TZCYLJGNWDVJRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cl-hobt, 6-chloro-1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-ol, 6-chloro-1-hydroxybenzotriazol, 6-chloro-1-hydroxy-1h-benzotriazole, 6-chloro-1-hydroxibenzotriazol, 6-chloro-1h-benzotriazol-1-ol, 6-chloro-1h-1,2,3-benzotriazol-1-ol, 1-hydroxy-6-chlorobenzotriazole, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-ol, 1h-benzotriazole, 6-chloro-1-hydroxy
PubChem CID 232711
IUPAC-Name 6-Chlor-1-Hydroxybenzotriazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)N(N=N2)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole
Schmelzpunkt 190.0°C to 195.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloro-1-hydroxy-1H-benzotriazole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/