Learn More
6-Chlor-2,3-Difluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406177 1 g 1 Gramm
15416177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15406177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33356.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 157647-02-4
Summenformel C7H2ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 173.547
MDL-Nummer MFCD12922576
InChI-Schlüssel WKQOTAVCQBOWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5,6-difluorobenzonitrile, 2,3-difluoro-6-chlorobenzonitrile
PubChem CID 11745112
IUPAC-Name 6-Chlor-2,3-difluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 173.55
Reinheit (%) 97%