Learn More
6-Chloro-2,3-Dimethoxypyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2,3-dimethoxypyridine |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-10-5-3-4-6(8)9-7(5)11-2/h3-4H,1-2H3 |
| Formelmasse | 173.0244 |