Learn More
6-Chlor-2-(4-chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 88964-99-2 |
| Summenformel | C13 H8 Cl2 N2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2cn3cc(Cl)ccc3n2 |
| IUPAC-Name | 6-Chlor-2-(4-Chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 263.12 |
| Formelmasse | 262.0065 |