Learn More
6-Chlor-2,4-dimethylnicotinonitril, TRC
Artikelnummer. 30449283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449283 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77591810MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile
CAS 101251-72-3
Summenformel C8H7N2Cl
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3
SMILES CC1=CC(=NC(=C1C#N)C)Cl
IUPAC-Name 6-Chlor-2,4-Dimethylpyridin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 166.6
Formelmasse 166.0298