Learn More
6-Chlor-2,4-dimethylnicotinonitril, TRC
Artikelnummer. 30453448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453448 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT775918100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2,4-dimethylnicotinonitrile
CAS 101251-72-3
Summenformel C8H7N2Cl
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-8(9)11-6(2)7(5)4-10/h3H,1-2H3
SMILES CC1=CC(=NC(=C1C#N)C)Cl
IUPAC-Name 6-Chlor-2,4-Dimethylpyridin-3-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 166.6
Formelmasse 166.0298