Learn More
6-Chlor-2-Fluorpurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485540 500 mg 500 Milligramm
11475540 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25825.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1651-29-2 | Molecular Formula: C5H2ClFN4 | Molecular Weight: 172.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1651-29-2
Summenformel C5H2ClFN4
Molekulargewicht (g/mol) 172.55
MDL-Nummer MFCD02183557
InChI-Schlüssel UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-fluoropurine, 6-chloro-2-fluoro-9h-purine, 2-fluoro-6-chloropurine, 6-chloro-2-fluoro-purine, cfp, 1jdj, pubchem9261, acmc-1c2uh, 2-fluoro,6-chloro-purine, 2-fluoro-6-chloro-purine
PubChem CID 5287914
IUPAC-Name 6-Chlor-2-Fluor-7H-Purin
SMILES FC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-fluoropurine
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Menge 500 mg
Formelmasse 172.55
Reinheit (%) 97%