Learn More
6-Chloro-2-hexanone, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10576631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10576631 5 g 5 Gramm
10245811 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 343690050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10226-30-9
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.603
MDL-Nummer MFCD00191625
InChI-Schlüssel CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
IUPAC-Name 6-Chlorohexan-2-on
SMILES CC(=O)CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-hexanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3CCO(CH2)4Cl
Brechungsindex 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid