Learn More
6-Chlor-2-Hexanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490298 5 g 5 Gramm
15400308 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53462.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10226-30-9 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
6-Chloro-2-hexanone in the synthesis of the keto analogs began with 6-chloro-2-hexanone. Substituted 7-(oxoalkyl)theophyllines were synthesized by alkylation of the respective theophyllines with 6-chloro-2-hexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlor-2-Hexanon in der Synthese der Keto-Analoga begann mit 6-Chlor-2-Hexanon. Substituierte 7-(Oxoalkyl)theophyllinen wurden durch Alkylierung der jeweiligen Theophyllinen mit 6-Chlor-2-Hexanon synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, löslich in Chloroform (Chloroform, Kohlenstoff), n-Heptan, Ethanol, Butanol usw.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10226-30-9
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.603
MDL-Nummer MFCD00191625
InChI-Schlüssel CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
IUPAC-Name 6-Chlorohexan-2-on
SMILES CC(=O)CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-hexanone
Dichte 1.02
Siedepunkt 86°C (16 mmHg)
Flammpunkt 91°C (196°F)
Brechungsindex 1.4435
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,soluble in chloroform (chloroform,carbon),n-heptane,ethanol,butanol,etc.
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) 98%