Learn More
6-Chlor-2-methoxypyridin-3-boronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1072946-50-9 |
| Summenformel | C6H7BClNO3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3 |
| SMILES | OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC-Name | (6-Chlor-2-methoxypyridin-3-yl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.39 |
| Formelmasse | 187.0208 |