Learn More
6-Chlor-2-methoxypyridin-3-boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30367680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367680 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC427940250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid
CAS 1072946-50-9
Summenformel C6H7BClNO3
Menge 250 mg
Synonym B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3
SMILES OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name (6-Chlor-2-methoxypyridin-3-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 187.39
Formelmasse 187.0208