Learn More
6-Chlor-2H-Chromen-3-Carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304342
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10304342 10 g 10 Gramm
10140432 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304342 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDR03724EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 306935-54-6
Summenformel C10H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 229.056
MDL-Nummer MFCD02091502
InChI-Schlüssel HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2735716
IUPAC-Name 6-Chlor-2H-chromen-3-carbonylchlorid
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 229.06
Reinheit (%) 95%