Learn More
6-Chlor-2 H-Chromen-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11465463
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465463 1 g 1 Gramm
11475463 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11465463
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13425.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83823-06-7
Summenformel C10H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.613
MDL-Nummer MFCD00052362
InChI-Schlüssel ZRCGKWSNRRTAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-chloro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro, maybridge1_005975, acmc-20alzg, chlorochromenecarboxylicacid, #, 6-chloro 2h-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic
PubChem CID 596929
IUPAC-Name 6-Chlor-2H-Chromen-3-Carboxylsäure
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2H-chromene-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 240°C to 246°C
Menge 1 g
Beilstein 4426673
Formelmasse 210.62
Reinheit (%) 97%