Learn More
6-Chlor-3 -Indolyl-beta-D-Galactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494617 0.1 g 0.10 Gramm
11404627 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21131.77
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 138182-21-5 | C14H16ClNO6 | 329.73 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate to reduce toxicity and as an enzyme substrate in diagnostic reagents. Salmon-gal is used in conjunction with IPTG for detection of β-galactosidase activity in bacterial colonies in a colometric assay to detect recombinants (white) from the non-recombinants (SALMON). In conjunction with X-glu, salmon-gal is useful for simultaneous detection of GUS and Lac activities on the same plate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt zur Verringerung der Toxizität und als Enzymsubstrat in Diagnostikreagenzien verwendet. Salmon-Gal wird in Verbindung mit IPTG zum Nachweis von β-Galactosidaseaktivität in Bakterienkolonien in einem kolometrischen Assay verwendet, um Rekombinanten (weiß) aus den nicht rekombinanten Substanzen (SALMON) zu erkennen. In Verbindung mit X-glu ist Salmon-Gal für den gleichzeitigen Nachweis von GUS- und Lac-Aktivitäten auf derselben Platte nützlich.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO und DMFO, Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit, Hitze und Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138182-21-5
Summenformel C14H16ClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 329.73
MDL-Nummer MFCD00467206,MFCD01310928
InChI-Schlüssel OQWBAXBVBGNSPW-MBJXGIAVSA-N
Synonym salmon-gal, rose-gal, 6-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 44630036
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Menge 0.1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in DMSO and DMFO,methanol.
Optische Drehung −47° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 329.74
Reinheit (%) 98%