Learn More
6-Chlor-3-iodo-4H-chromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405007 250 mg 250 Milligramm
15494997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32290.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73220-39-0
Summenformel C9H4ClIO2
Molekulargewicht (g/mol) 306.483
MDL-Nummer MFCD09475515
InChI-Schlüssel GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-3-iodochromone, 6-chloro-3-iodo-4h-chromen-4-one, acmc-20alzd, 6-chloro-3-iodo-chromone, 6-chloro-3-iodo-4h-benzopyran-4-one, 3-iodo-6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 11666677
IUPAC-Name 6-Chlor-3-Iodchromen-4-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)C(=CO2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 306.49
Reinheit (%) 97%