Learn More
6-Chlor-3-methyluracil, TRC
Artikelnummer. 30352625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352625 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36966550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-Methyluracil
CAS 4318-56-3
Summenformel C5 H5 Cl N2 O2
Menge 50 g
Synonym 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione
InChI-Formel InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
SMILES Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl
IUPAC-Name 6-Chlor-3-methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 160.56
Formelmasse 160.004