Learn More
6-Chlor-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307479
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27863.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-03-7
Summenformel C11H10ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.654
MDL-Nummer MFCD03424566
InChI-Schlüssel REQQIWCFXWGLDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid, 3-6-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-benzo 1,4 oxazin-4-yl-propionic acid, 3-6-chloro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one-4-yl propionic acid, 3-6-chloro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanoic acid, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propionic acid, 3-6-chloro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanoic acid, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanoicacid, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo, 3-6-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanoic acid, 6-chloro-2 3-dihydro-3-oxo-4h-1 4-benzo, 3-6-chloro-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanoic acid
PubChem CID 2757392
IUPAC-Name 3-(6-Chlor-3-Oxo-1,4-Benzoxazin-4-yl)Propansäure
SMILES C1C(=O)N(C2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 1 g
Formelmasse 255.65
Reinheit (%) 97%