Learn More
6-Chlor-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-propionitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387249
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387249
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27423.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-20-8
Summenformel C11H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.66
MDL-Nummer MFCD01834020
InChI-Schlüssel WLSJNBIUCRGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-chloro-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile, 3-6-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-chloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo b 1,4 oxazin-4-yl propanenitrile, 3-6-chloro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl propanenitrile, 4h-1,4-benzoxazine-4-propanenitrile,6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo, 3-6-chloro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl propanenitrile, 6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
PubChem CID 3327922
IUPAC-Name 3-(6-Chlor-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-4-yl)propannitril
SMILES ClC1=CC2=C(OCC(=O)N2CCC#N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazine-4-propionitrile
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Menge 5 g
Formelmasse 236.65
Reinheit (%) 98%