Learn More
6-Chlor-3-pyridinessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367549
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367549 50 g 50 Gramm
11357549 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27966.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39891-13-9 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39891-13-9
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD01863172
InChI-Schlüssel XWVPSJPQWOVRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-chloropyridine-5-acetic acid, 6-chloro-pyridin-3-yl-acetic acid, 6-chloro-3-pyridineacetic acid, 6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-6-chloro-3-pyridyl acetic acid, 3-pyridineacetic acid, 6-chloro, 2-chloropyridyl-5-acetic acid, 2-2-chloropyridin-5-yl acetic acid, 6-chloropyridine-3-acetic acid
PubChem CID 14071571
IUPAC-Name 2-(6-Chlorpyridin-3-yl)Ethansäure
SMILES C1=CC(=NC=C1CC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 50 g
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 97%