Learn More
6-Chlor-4-methylpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450349
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15450349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63584.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 324028-95-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 324028-95-7
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD09834827
InChI-Schlüssel IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 23002381
IUPAC-Name 6-Chlor-4-Methylpyridin-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest