Learn More
6-Chlor-4-methylpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055091
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478386
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63584.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 324028-95-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 324028-95-7
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD09834827
InChI-Schlüssel IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 23002381
IUPAC-Name 6-Chlor-4-Methylpyridin-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest