Learn More
6-Chlor-5-fluor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole |
| Schmelzpunkt | ∼308°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 202.64 |
| Reinheit (%) | 98% |