Learn More
6-Chlor-5-fluor-2-mercaptobenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448306
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11448306 5 g 5 Gramm
11438306 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11448306
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15367.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142313-30-2
Summenformel C7H4ClFN2S
Molekulargewicht (g/mol) 202.631
MDL-Nummer MFCD00052490
InChI-Schlüssel DQXCFZSRGLNXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-5-fluorobenzimidazole-2-thiol, 6-chloro-5-fluoro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro, 5-chloro-6-fluoro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione, acmc-20alzb, pubchem6710, acmc-20n1et, maybridge1_000882
PubChem CID 1268248
IUPAC-Name 5-Chlor-6-Fluor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES C1=C2C(=CC(=C1F)Cl)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt ∼308°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) 98%