Learn More
6-Chloro-7-Deazapurin, TRC
Artikelnummer. 30356038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356038 5 g -
30350861 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3651755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3680-69-1
Summenformel C6 H4 Cl N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
Synonym 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (6CI, 8CI, ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (7CI, 9CI), 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, 4-Chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-deazapurine, NSC 64952
IUPAC-Name 4-Chlor-7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES Clc1ncnc2[nH]ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-7-deazapurine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formelmasse 153.0094