Learn More
6-Chlor-7-iod-7-deazapurin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468007 5 g 5 Gramm
15458007 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51128.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.465 g/mol
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlor-7-iod-7-deazapurin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123148-78-7
Summenformel C6H3ClIN3
Molekulargewicht (g/mol) 279.465
MDL-Nummer MFCD09263258
InChI-Schlüssel CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
IUPAC-Name 4-Chlor-5-Iod-7H-Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidin
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 279.47
Reinheit (%) 96%